Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR 384-Well-Mikrotiterplatte mit Zellkulturbehandlung, Flachboden
Artikelnummer. 10450142
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
40 Stück
Artikelnummer. 10450142
Marke: Greiner Bio-One 781165
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe:Klar; Sterilität:Steril; Deckel:Ohne Deckel
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen
  • Nicht-zytotoxischIn automatisierten Systemen verwendbarFlexibles Arbeitsvolumen
  • Well-Profil abgerundetes Quadrat
  • Stapelbar
  • Alphanumerische Well-Kodierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 16 x 24
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 15 bis 110 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Gesamtvolumen (metrisch) Well 131 μl
Wellform Abgerundet quadratisch
Anzahl pro Karton 40
Anzahl pro Packung 10