Learn More
Corning™ 384-Well-Platten mit niedrigem Flansch und flachem Boden
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischem Gütegrad gewährleistet besondere Festigkeit. Corning™ 384-Well einfarbige schwarze oder weiße Polystyrol-Mikrotiterplatten eignen sich für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays. Chargen geprüft auf Lichtundurchlässigkeit und niedrig fluoreszierenden/lumineszierenden Hintergrund.
Marke: Corning™ 3572
425.24 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Minimaler Well-zu-Well-Crosstalk
- Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz
- Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung
- Unbehandelt für lösungsbasierte Assays erhältlich, mit hoher Bindung für Immunassay-Anwendungen oder gewebekulturbehandelt für Zellwachstum
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Well-Volumen: 112 μ l
- Arbeitsvolumen: 20 μl bis 80 μl
- Oberfläche/Well: 0,06cm2
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Spezifikation
Standard | |
16 x 24 | |
Polystyrol | |
20 bis 80 μl | |
Unbehandelt | |
Vom Wesen her hydrophobisch, bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen. Geeignet für Immobilisierung großer Moleküle mit ausgedehnten hydrophoben Bereichen, z. B. Antikörper | |
10 St./Packung |
Ohne Deckel | |
Weiß | |
384 | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
50/Karton | |
50/Karton |