Learn More
Thermo Scientific™ 384 Well Plate, TC Surface, Pack of 10
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc 384-Well-Platten aus transparentem Polystyrol mit zellkulturbehandelten oder unbehandelten Oberflächen sind für die Verwendung mit Roboter-Lesegeräten und Liquid Handling-Systemen optimiert. Sie ermöglichen eine Reduzierung des Proben- und Reagenzvolumens. So können mehr Proben getestet und Kosteneinsparungen erzielt werden. Die hohe Qualität der Platten sorgt für konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
- Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
- Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
- Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
- Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
- Flexibles Arbeitsvolumen: 10 bis 100 μl
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kundenspezifische Barcodierung erhältlich |
| Zertifizierung/Konformität | Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). |
| Deckel | Mit Deckel |
| Kulturfläche | 0,084 cm2/Well |
| Beschreibung | Nunclon Delta-behandelt; mit Deckel; steril; 10/30 |
| Array | 16 x 24 |
| Verpackung | 10 Packungen, 30 Kartons |
| Produktlinie | Nunc |
| Farbe | Transparent |
| Produkttyp | Mikrotiterplatte |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkt/e auf Webseiten mit dieser Erklärung.