Learn More
Corning™ 384-Well-Platten mit niedrigem Flansch und flachem Boden
GREENER_CHOICE
Farbe:Schwarz; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke:  Corning™ 3571
Artikelnummer. 10067652
  • 534.56 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Minimaler Well-zu-Well-Crosstalk
  • Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz
  • Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung
  • Unbehandelt für lösungsbasierte Assays erhältlich, mit hoher Bindung für Immunassay-Anwendungen oder gewebekulturbehandelt für Zellwachstum
  • Aus Polystyrol medizinischer Qualität
  • Well-Volumen: 112 μ l
  • Arbeitsvolumen: 20 μl bis 80 μl
  • Oberfläche/Well: 0,06cm2
  • Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
  • Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
  • Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
0,06 cm2
Schwarz
384
Steril
Flacher Boden (F-Well)
50/Karton
50/Karton
Mit Deckel
16 x 24
Polystyrol
20 bis 80 μl
Zellkultur
Anhaftung und Wachstum von verankerungsabhängigen Zellen
10 St./Packung
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Corning™ 384-Well-Platten mit niedrigem Flansch und flachem Boden > Standard, mit Deckel; Schwarz; flach; TC-behandelt; Ja