Learn More
Falcon™ Zellkulturbehandelte 384-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Gewebekulturbehandelt, um die Zellhaftung zu optimieren
- Quadratische Wells mit abgeschrägtem Rand
- Erfüllen die standardmäßigen Abmessungen für Mikrotiterplatten nach ANSI/SBS
- Unbegrenzte Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperatur |
| Kulturfläche | 10 mm2 |
| Array | 16 x 24 |
| Bindungsart | TC-behandelt |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Automatisierungssysteme |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 384 |
| Mehr anzeigen |