Learn More
Corning™ CELLSTACK™ Kulturkammern
Die Konstruktion aus Polystyrol der USP-Klasse VI gewährleistet hervorragende Transparenz und mechanische Festigkeit. Corning™ CELLSTACK™ ist in fünf Größen und zusätzlich zur standardmäßigen gewebekulturbehandelten Oberfläche mit zwei einzigartigen Oberflächenbehandlungen erhältlich.
378.00 € - 3930.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI |
---|---|
Verschlussfarbe | Orange |
Durchmesser (metrisch) Verschluss | 33 mm |
Material | Polystyrol |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kulturfläche | Oberflächenbehandlung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kulturfläche | Oberflächenbehandlung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10549772
![]() ![]() |
Corning™
3268 |
125 bis 190 ml | 636 cm² | TC-Behandelt | Eine Kammer |
378.00 €
8 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10799494
![]() ![]() |
Corning™
3270 |
1250 bis 1900 ml | 6360 cm² | TC-Behandelt | 10 Kammern |
434.72 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10494912
![]() ![]() |
Corning™
3313 |
625 bis 950 ml | 3180 cm² | TC-Behandelt | Fünf Kammern |
1750.00 €
8 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10330623
![]() ![]() |
Corning™
3303 |
125 bis 190 ml | 636 cm² | Ultra-Low Attachment | Eine Kammer |
1850.00 €
8 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10653143
![]() ![]() |
Corning™
3319 |
625 bis 950 ml | 3180 cm² | TC-Behandelt | Fünf Kammern |
463.00 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10685893
![]() ![]() |
Corning™
3272 |
5000 bis 7600 ml | 25,440 cm² | TC-Behandelt | 40 Kammern |
2924.61 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10494862
![]() ![]() |
Corning™
3320 |
1250 bis 1900 ml | 6360 cm² | CellBIND | 10 Kammern |
3930.00 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10183342
![]() ![]() |
Corning™
3310 |
250 bis 380 ml | 1272 cm² | CellBIND | Zwei Kammern |
1025.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10208184
![]() ![]() |
Corning™
3311 |
625 bis 950 ml | 3180 cm² | CellBIND | Fünf Kammern |
867.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10719484
![]() ![]() |
Corning™
3330 |
125 bis 190 ml | 636 cm² | CellBIND | Eine Kammer |
1305.00 €
8 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10748904
![]() ![]() |
Corning™
3312 |
1250 bis 1900 ml | 6360 cm² | CellBIND | 10 Kammern |
1420.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10675893
![]() ![]() |
Corning™
3271 |
1250 bis 1900 ml | 6360 cm² | TC-Behandelt | 10 Kammern |
1242.80 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10377862
![]() ![]() |
Corning™
3269 |
250 bis 380 ml | 1272 cm² | TC-Behandelt | Zwei Kammern |
419.00 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
- Zwei 26 mm große Einfüllöffnungen ermöglichen den direkten Zugang zum Kammerboden und geben mehr Flexibilität beim Befüllen und Entleeren unter sterilen Bedingungen
- Standardmäßige 33 mm-Schraubkappen mit nicht benetzbaren Membranen mit 0.2 μm, die an den Verschlüssen angebracht sind und einen Gasaustausch ermöglichen, Druckaufbau verhindern und das Kontaminationsrisiko senken
- Mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen lieferbar: Standard-Gewebekulturoberfläche, CellBIND Oberfläche und Ultra-Low Attachment Oberfläche
- Gammasterilisiert
- Dichtheitsgeprüft
- Die Corning CellBIND™ Oberfläche verbessert die Zellanheftung, wodurch das Zellwachstum und die Zellausbeute verbessert werden. Außerdem kommt es zu einer einheitlicheren und gleichmäßigeren Zellanheftung. Die Oberfläche hilft Zellen, sich an Bedingungen mit reduziertem Serum oder serumfreie Bedingungen anzupassen, erfordert keine Kühlung oder besondere Handhabung und ist bei Raumtemperatur beständig.
- Die Oberfläche mit ultraniedriger Anhaftung verfügt über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die zelluläre Anhaftung effektiv verhindert und die Proteinabsorption, Enzymaktivierung und zelluläre Aktivierung minimiert
Order Info
Einzeln verpackt
Certifications
Zertifiziert nicht-pyrogenisch.
Compliance
Das Polystyrol erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI; es bietet hervorragende optische Klarheit und strukturelle Integrität.
Specifications
USP Klasse VI | |
33 mm | |
Ja |
Orange | |
Polystyrol | |
Gammabestrahlt |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.