Learn More
Corning™ CELLSTACK™ Kulturkammern
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10799494 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 bis 190 ml
1250 bis 1900 ml
250 bis 380 ml
5000 bis 7600 ml
625 bis 950 ml
Kulturfläche:
1272 cm²
25,440 cm²
3180 cm²
636 cm²
6360 cm²
Oberflächenbehandlung:
CellBIND
TC-Behandelt
Ultra-Low Attachment
Menge:
10 Kammern
40 Kammern
Eine Kammer
Fünf Kammern
Zwei Kammern
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
6 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 10799494
Marke: Corning™ 3270
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Polystyrol der USP-Klasse VI gewährleistet hervorragende Transparenz und mechanische Festigkeit. Corning™ CELLSTACK™ ist in fünf Größen und zusätzlich zur standardmäßigen gewebekulturbehandelten Oberfläche mit zwei einzigartigen Oberflächenbehandlungen erhältlich.
  • Zwei 26 mm große Einfüllöffnungen ermöglichen den direkten Zugang zum Kammerboden und geben mehr Flexibilität beim Befüllen und Entleeren unter sterilen Bedingungen
  • Standardmäßige 33 mm-Schraubkappen mit nicht benetzbaren Membranen mit 0.2 μm, die an den Verschlüssen angebracht sind und einen Gasaustausch ermöglichen, Druckaufbau verhindern und das Kontaminationsrisiko senken
  • Mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen lieferbar: Standard-Gewebekulturoberfläche, CellBIND Oberfläche und Ultra-Low Attachment Oberfläche
  • Gammasterilisiert
  • Dichtheitsgeprüft
  • Die Corning CellBIND™ Oberfläche verbessert die Zellanheftung, wodurch das Zellwachstum und die Zellausbeute verbessert werden. Außerdem kommt es zu einer einheitlicheren und gleichmäßigeren Zellanheftung. Die Oberfläche hilft Zellen, sich an Bedingungen mit reduziertem Serum oder serumfreie Bedingungen anzupassen, erfordert keine Kühlung oder besondere Handhabung und ist bei Raumtemperatur beständig.
  • Die Oberfläche mit ultraniedriger Anhaftung verfügt über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die zelluläre Anhaftung effektiv verhindert und die Proteinabsorption, Enzymaktivierung und zelluläre Aktivierung minimiert
Bestellinformation
Einzeln verpackt
Zertifizierungen
Zertifiziert nicht-pyrogenisch.
Compliance
Das Polystyrol erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI; es bietet hervorragende optische Klarheit und strukturelle Integrität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 42,26 bis 64,24 oz.
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI
Verschlussfarbe Orange
Durchmesser (metrisch) Verschluss 33 mm
Kapazität (metrisch) 1250 bis 1900 ml
Material Polystyrol
Produkttyp Kulturkammer
Graduated Ja
Kulturfläche 6360 cm²
Oberflächenbehandlung TC-Behandelt
Menge 10 Kammern
Sterilisationsmethode Gammabestrahlt