Learn More
Corning™ CELLSTACK™ Kulturkammern
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus Polystyrol der USP-Klasse VI gewährleistet hervorragende Transparenz und mechanische Festigkeit. Corning™ CELLSTACK™ ist in fünf Größen und zusätzlich zur standardmäßigen gewebekulturbehandelten Oberfläche mit zwei einzigartigen Oberflächenbehandlungen erhältlich.
Marke:  Corning™ 3319
439.31 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10653143
  • 463.00 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zwei 26 mm große Einfüllöffnungen ermöglichen den direkten Zugang zum Kammerboden und geben mehr Flexibilität beim Befüllen und Entleeren unter sterilen Bedingungen
  • Standardmäßige 33 mm-Schraubkappen mit nicht benetzbaren Membranen mit 0.2 μm, die an den Verschlüssen angebracht sind und einen Gasaustausch ermöglichen, Druckaufbau verhindern und das Kontaminationsrisiko senken
  • Mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen lieferbar: Standard-Gewebekulturoberfläche, CellBIND Oberfläche und Ultra-Low Attachment Oberfläche
  • Gammasterilisiert
  • Dichtheitsgeprüft
  • Die Corning CellBIND™ Oberfläche verbessert die Zellanheftung, wodurch das Zellwachstum und die Zellausbeute verbessert werden. Außerdem kommt es zu einer einheitlicheren und gleichmäßigeren Zellanheftung. Die Oberfläche hilft Zellen, sich an Bedingungen mit reduziertem Serum oder serumfreie Bedingungen anzupassen, erfordert keine Kühlung oder besondere Handhabung und ist bei Raumtemperatur beständig.
  • Die Oberfläche mit ultraniedriger Anhaftung verfügt über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die zelluläre Anhaftung effektiv verhindert und die Proteinabsorption, Enzymaktivierung und zelluläre Aktivierung minimiert
Bestellinformation
Einzeln verpackt
Zertifizierungen
Zertifiziert nicht-pyrogenisch.
Compliance
Das Polystyrol erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI; es bietet hervorragende optische Klarheit und strukturelle Integrität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
21,13 bis 32,12 oz.
Orange
625 bis 950 ml
Kulturkammer
Steril
TC-Behandelt
Fünf Kammern
USP Klasse VI
33 mm
Polystyrol
Ja
3180 cm²
0,2μm
Gammabestrahlt
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer20024045 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/03/2025 Catalog Number3319
Chargennummer18324019 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/03/2025 Catalog Number3319
Chargennummer17924019 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/02/2025 Catalog Number3319
Chargennummer17924037 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/01/2025 Catalog Number3319
Chargennummer14124009 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum30/10/2024 Catalog Number3319
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ CELLSTACK™ Kulturkammern > Gewebekulturoberfläche; 5 Kammern; Gesamtkulturfläche:3,180 cm2; 2 St./Karton.