Learn More
Corning™ CELLSTACK™ Kulturkammern
Die Konstruktion aus Polystyrol der USP-Klasse VI gewährleistet hervorragende Transparenz und mechanische Festigkeit. Corning™ CELLSTACK™ ist in fünf Größen und zusätzlich zur standardmäßigen gewebekulturbehandelten Oberfläche mit zwei einzigartigen Oberflächenbehandlungen erhältlich.
Marke: Corning™ 3271
1097.34 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zwei 26 mm große Einfüllöffnungen ermöglichen den direkten Zugang zum Kammerboden und geben mehr Flexibilität beim Befüllen und Entleeren unter sterilen Bedingungen
- Standardmäßige 33 mm-Schraubkappen mit nicht benetzbaren Membranen mit 0.2 μm, die an den Verschlüssen angebracht sind und einen Gasaustausch ermöglichen, Druckaufbau verhindern und das Kontaminationsrisiko senken
- Mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen lieferbar: Standard-Gewebekulturoberfläche, CellBIND Oberfläche und Ultra-Low Attachment Oberfläche
- Gammasterilisiert
- Dichtheitsgeprüft
- Die Corning CellBIND™ Oberfläche verbessert die Zellanheftung, wodurch das Zellwachstum und die Zellausbeute verbessert werden. Außerdem kommt es zu einer einheitlicheren und gleichmäßigeren Zellanheftung. Die Oberfläche hilft Zellen, sich an Bedingungen mit reduziertem Serum oder serumfreie Bedingungen anzupassen, erfordert keine Kühlung oder besondere Handhabung und ist bei Raumtemperatur beständig.
- Die Oberfläche mit ultraniedriger Anhaftung verfügt über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die zelluläre Anhaftung effektiv verhindert und die Proteinabsorption, Enzymaktivierung und zelluläre Aktivierung minimiert
Bestellinformation
Einzeln verpackt
Zertifizierungen
Zertifiziert nicht-pyrogenisch.
Compliance
Das Polystyrol erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI; es bietet hervorragende optische Klarheit und strukturelle Integrität.
Spezifikation
42,26 bis 64,24 oz. | |
Orange | |
1250 bis 1900 ml | |
Kulturkammer | |
6360 cm² | |
10 Kammern |
USP Klasse VI | |
33 mm | |
Polystyrol | |
Ja | |
TC-Behandelt | |
Gammabestrahlt |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
39Stunden
12Minuten
47Sekunden
31 -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen