Learn More
Corning™ CELLSTACK™ Kulturkammern
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus Polystyrol der USP-Klasse VI gewährleistet hervorragende Transparenz und mechanische Festigkeit. Corning™ CELLSTACK™ ist in fünf Größen und zusätzlich zur standardmäßigen gewebekulturbehandelten Oberfläche mit zwei einzigartigen Oberflächenbehandlungen erhältlich.
Marke:  Corning™ 3320
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10494862
  • 3930.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zwei 26 mm große Einfüllöffnungen ermöglichen den direkten Zugang zum Kammerboden und geben mehr Flexibilität beim Befüllen und Entleeren unter sterilen Bedingungen
  • Standardmäßige 33 mm-Schraubkappen mit nicht benetzbaren Membranen mit 0.2 μm, die an den Verschlüssen angebracht sind und einen Gasaustausch ermöglichen, Druckaufbau verhindern und das Kontaminationsrisiko senken
  • Mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen lieferbar: Standard-Gewebekulturoberfläche, CellBIND Oberfläche und Ultra-Low Attachment Oberfläche
  • Gammasterilisiert
  • Dichtheitsgeprüft
  • Die Corning CellBIND™ Oberfläche verbessert die Zellanheftung, wodurch das Zellwachstum und die Zellausbeute verbessert werden. Außerdem kommt es zu einer einheitlicheren und gleichmäßigeren Zellanheftung. Die Oberfläche hilft Zellen, sich an Bedingungen mit reduziertem Serum oder serumfreie Bedingungen anzupassen, erfordert keine Kühlung oder besondere Handhabung und ist bei Raumtemperatur beständig.
  • Die Oberfläche mit ultraniedriger Anhaftung verfügt über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die zelluläre Anhaftung effektiv verhindert und die Proteinabsorption, Enzymaktivierung und zelluläre Aktivierung minimiert
Bestellinformation
Einzeln verpackt
Zertifizierungen
Zertifiziert nicht-pyrogenisch.
Compliance
Das Polystyrol erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI; es bietet hervorragende optische Klarheit und strukturelle Integrität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
42,26 bis 64,24 oz.
Orange
1250 bis 1900 ml
Kulturkammer
6360 cm²
0,2μm
Gammabestrahlt
USP Klasse VI
33 mm
Polystyrol
Ja
CellBIND
10 Kammern
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer26924022 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/02/2025 Catalog Number3320
Chargennummer18124007 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number3320
Chargennummer01023004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/11/2024 Catalog Number3320
Chargennummer29622019 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/09/2023 Catalog Number3320
Chargennummer30122050 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/03/2024 Catalog Number3320
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Corning™ CELLSTACK™ Kulturkammern > CellBIND Oberfläche; 10 Kammern; Gesamtkulturfläche:6,360 cm2; 6 St./Karton.