Learn More
Corning™ CELLSTACK™ Kulturkammern
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus Polystyrol der USP-Klasse VI gewährleistet hervorragende Transparenz und mechanische Festigkeit. Corning™ CELLSTACK™ ist in fünf Größen und zusätzlich zur standardmäßigen gewebekulturbehandelten Oberfläche mit zwei einzigartigen Oberflächenbehandlungen erhältlich.
Marke:  Corning™ 3310
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10183342
  • 1025.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zwei 26 mm große Einfüllöffnungen ermöglichen den direkten Zugang zum Kammerboden und geben mehr Flexibilität beim Befüllen und Entleeren unter sterilen Bedingungen
  • Standardmäßige 33 mm-Schraubkappen mit nicht benetzbaren Membranen mit 0.2 μm, die an den Verschlüssen angebracht sind und einen Gasaustausch ermöglichen, Druckaufbau verhindern und das Kontaminationsrisiko senken
  • Mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen lieferbar: Standard-Gewebekulturoberfläche, CellBIND Oberfläche und Ultra-Low Attachment Oberfläche
  • Gammasterilisiert
  • Dichtheitsgeprüft
  • Die Corning CellBIND™ Oberfläche verbessert die Zellanheftung, wodurch das Zellwachstum und die Zellausbeute verbessert werden. Außerdem kommt es zu einer einheitlicheren und gleichmäßigeren Zellanheftung. Die Oberfläche hilft Zellen, sich an Bedingungen mit reduziertem Serum oder serumfreie Bedingungen anzupassen, erfordert keine Kühlung oder besondere Handhabung und ist bei Raumtemperatur beständig.
  • Die Oberfläche mit ultraniedriger Anhaftung verfügt über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die zelluläre Anhaftung effektiv verhindert und die Proteinabsorption, Enzymaktivierung und zelluläre Aktivierung minimiert
Bestellinformation
Einzeln verpackt
Zertifizierungen
Zertifiziert nicht-pyrogenisch.
Compliance
Das Polystyrol erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI; es bietet hervorragende optische Klarheit und strukturelle Integrität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8,45 bis 12,84 oz.
Orange
250 bis 380 ml
Kulturkammer
1272 cm²
0,2μm
Gammabestrahlt
USP Klasse VI
33 mm
Polystyrol
Ja
CellBIND
Zwei Kammern
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer08024001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/10/2024 Catalog Number3310
Chargennummer07424039 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum06/08/2024 Catalog Number3310
Chargennummer19323007 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/01/2024 Catalog Number3310
Chargennummer02424036 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/03/2024 Catalog Number3310
Chargennummer11222026 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/01/2023 Catalog Number3310
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Corning™ CELLSTACK™ Kulturkammern > CellBIND Oberfläche; 2 Kammern; Gesamtkulturfläche:1,272 cm2; 5 St./Karton.