Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen IV Multiwell-Platten
Gewebekulturgefäße bieten eine gleichmäßige Applikation von Mauskollagen Typ IV
Marke: Corning™ 354428
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Mit Kollagen IV behandelt, welches eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Zellwachstum, Differenzierung und Adhäsion sowie bei der Gewebebildung spielt.
- Auf die Fähigkeit, Differenzierung (Neuritenauswuchs) mit NG-108-Gliomen bei Ratten/Neuroblastomzellen bei Mäusen zu fördern, getestet
- In streng kontrollierter Umgebung hergestellt und nach strengen Kriterien geprüft, um die Konsistenz und Leistungsfähigkeit des Produkts zu gewährleisten
Nur für Forschungszwecke – nicht für diagnostische Zwecke geeignet
Spezifikation
2 x 3 | |
Ja | |
Flach | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Multiwell-Zellkulturplatte | |
Förderung der Adhäsion und Verbreitung und der schnellen Expansion von Zellpopulationen, serumfreie Kultur oder Kultur mit reduziertem Serumgehalt, Zelladhäsions-Assay, besseres Überleben von primären Zellen in einer Kultur | |
5/Karton | |
5/Karton | |
2 bis 8 °C |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Durchsichtig | |
Rechteckig | |
ECM/Adhäsionsfaktoren | |
6 | |
Deckel | |
1/Packung | |
EHS lathrytischer Maustumor |