Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin-Mehrfachwell-Platten
Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern. Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin-Multiwell-Platten (PDL) sind ideal für Anwendungen, die Adhäsion, Wachstum und Differenzierung neuronaler und transfizierter Zelllinien umfassen.
Marke: Corning™ 354413
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning die Mehrheit des Unternehmens Becton Dickinson Discovery Labware. Im Jahr 2015 war die Integration der Biologiesparte der Discovery Labware Marken (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in die wachsende Familie der Corning Life Sciences Marken abgeschlossen. Dies führte zu Änderungen in der äußeren Gestaltung von Produkt und Verpackung, doch die Produkte selbst und die Bestellnummern bleiben unverändert.
Beschreibung
Poly-D-Lysin (PDL) und Poly-L-Lysin (PLL) sind synthetische Verbindungen, die die Zelladhäsion und Proteinabsorption durch Änderung der Oberflächenladungen auf dem Kultursubstrat verbessern. Neben der Förderung der Zelladhäsion unterstützen Oberflächenbehandlungen mit Poly-Lysin den Neuriten-Auswuchs und verbessern das Überleben vieler Primärzellen des Zentralnervensystems (ZNS) in der Kultur. Da PDL und PLL synthetische Moleküle sind, stimulieren sie die biologische Aktivität in den auf ihnen kultivierten Zellen nicht und führen nicht die Verunreinigungen auf natürlichen Polymeren ein.
Die Anwendungen umfassen:
- Zellanhaftung und Ausbreitung einer Vielzahl von Zelltypen
- Zelldifferenzierung und Neuriten-Auswuchs
- Anhaftung anspruchsvoller transfizierter Zelllinien
- Unterstützung des Überlebens primärer Neuronen in der Kultur
- Serumfreie oder reduzierte Serumkultur
Herkunft
- PDL, synthetisch (MW 75-150 kD)
- PLL, synthetisch (MW 30-70 kD)
Qualitätskontrolle
- Getestet auf die Fähigkeit zur Förderung der festen Anhaftung von RCG-Zellen
- Auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
Lagerung
Spezifikation
2 x 3 | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Multiwell-Zellkulturplatte | |
Adhäsion und Verbreitung einer Vielzahl von Zellarten, Zelldifferenzierung und Neuritenwachstum, Adhäsion von anspruchsvollen transfizierten Zelllinien, Unterstützung des Überlebens von primären Neuronen in der Kultur, serumfreie Kultur oder Kultur mit reduziertem Serumgehalt | |
5/Karton | |
5/Karton | |
4 °C bis 30 °C |
ANSI, SBS | |
Ja | |
Flach | |
9,6 cm2 | |
Rechteckig | |
ECM/Adhäsionsfaktoren | |
6 | |
Deckel | |
5/Packung | |
Poly-D-Lysin |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10724030 | Qualitätsbescheinigung | 04/04/2025 | 354413 |
24724004 | Qualitätsbescheinigung | 21/01/2025 | 354413 |
10024030 | Qualitätsbescheinigung | 07/10/2024 | 354413 |
26823014 | Qualitätsbescheinigung | 13/12/2023 | 354413 |
12823020 | Qualitätsbescheinigung | 26/07/2023 | 354413 |
Diese Produkte sind ausschließlich für Forschungszwecke und nicht für Diagnosezwecke vorgesehen.