Learn More
Haldenwanger™ Mittelhohe Porzellan-Schmelztiegel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15mL
20mL
38mL
49mL
90mL
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen.Haldenwanger™ Mittelhohe Porzellanschmelztiegel zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
- Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Porzellan |
| Ausführung | Glasiert |
| Kapazität (metrisch) | 49mL |
| Außendurchmesser (metrisch) | 50mm |
| Höhe (metrisch) | 40mm |
| Product Type | Porzellanschmelztiegel |