Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I Mehrfachwell-Platten
Behandelt mit BioCoat™ für eine verbesserte Zellhaftung und das Wachstum einer Vielzahl von Primärzellen und freigesetzten Zelllinien in serumfreien oder reduzierten Serumkulturen. Corning™ BioCoat™ Collagen I Multiwellplatten sind enge Imitate von vivo-Umgebungen für Zellkulturanwendungen. Optimal für Anwendungsbereiche mit Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien.
Marke: Corning™ 354400
65.29 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning die Mehrheit des Unternehmens Becton Dickinson Discovery Labware. Im Jahr 2015 war die Integration der Biologiesparte der Discovery Labware Marken (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in die wachsende Familie der Corning Life Sciences Marken abgeschlossen. Dies führte zu Änderungen in der äußeren Gestaltung von Produkt und Verpackung, doch die Produkte selbst und die Bestellnummern bleiben unverändert.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
- Quelle: Rattenschwanz
- TC-behandelt
- Transparent, runde Wells
- Flacher Boden
- Steril
Nur für Forschungszwecke.
Spezifikation
2 x 3 | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Durchsichtig | |
Rechteckig | |
ECM/Adhäsionsfaktoren | |
6 | |
Deckel | |
5/Packung | |
Rattenschwanz |
ANSI, SBS | |
Ja | |
Flach | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Multiwell-Zellkulturplatte | |
Förderung der Adhäsion und Verbreitung und der schnellen Expansion von Zellpopulationen, serumfreie Kultur oder Kultur mit reduziertem Serumgehalt, Zelladhäsions-Assay, besseres Überleben von primären Zellen in einer Kultur | |
5/Karton | |
5/Karton | |
4 °C bis 30 °C |
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Jetzt verlängert - Angebot endet am 28. MärzAktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-28
Neues Angebot Jetzt sparen
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.