Learn More
Micronova™ Polyimid-Reinraumband für extreme Temperaturen
Artikelnummer. 16584512 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Dimensions (LxW):
22 yd. x 1 in.
33 x 12,7 mm (36 yd x 0,5 in.)
33 x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in.)
33 x 25,4 mm (36 yd x 1 in.)
36 yd. x 0.375 in.
36 yd. x 0.125 in.
36 yd. x 0.25 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16584512
Marke: Micronova™ 8251AM1
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit brandgeschützten elektrischen Isolierungen, als Lötstopp für Leiterplatten, zur Wärmeabdichtung sowie zur Laminierung
Das Micronova Polyimid-Reinraumband für extreme Temperaturen verfügt über eine transparente braune Polyimidfolie mit druckempfindlichem Silikonkleber. Dieses Band wurde mit extremer Temperaturbeständigkeit entwickelt und eignet sich ideal für die Heißversiegelung, Lötmaske für Leiterplatten, flammbeständige elektrische Isolierung, Laminierung, Kühllagerung, Lyophilisierung und Gefriertrocknung.
  • Transparente, braune Polyimidfolie mit druckempfindlichem Silikonklebstoff
  • Extremtemperatur-beständige Eigenschaften: -100 bis 500 °F (-70 bis 260 °C)
  • Geeignet für Anwendungen mit starker Hitze und Temperaturen unter Null
  • Saubere Entfernung von den meisten Substraten, auch nach extremer Temperaturbelastung
  • Ideal für feuerbeständige elektrische Isolierungen, Lötmasken für Leiterplatten, Heißversiegelungen, Laminierung, Kühllagerung, Lyophilisierung und Gefriertrocknung
  • Beständig gegenüber den meisten Chemikalien, einschließlich Kohlenwasserstoffe, Alkohole und halogenierte Lösungsmittel
  • Auf einen Kunststoffkern gewickelt
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Certificate of Conformance, ISO 9001 Certified
Klebstofftyp Silikon, Druckempfindlich
Beschichtung Polymer
Farbe Bernsteinfarben
Ausführung High Gloss
Format Tape
Material Polyimid
Produkttyp Reinraumband für extreme Temperaturen
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abdichtung und Kennzeichnung bei hohen und niedrigen Temperaturen
Zur Verwendung mit (Geräte) MicronovaTM P52W Tape Dispenser
Latexfrei Yes
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -100 bis 500 °F
Temperaturbereich (metrisch) -73 bis -295.5 °C
Dimensions (LxW) 22 yd. x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) Band 1 in.
Breite (metrisch) Band 25.4 mm