Learn More
Kupfer-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Cu in 2 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 195931000
12.73 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
Spezifikation
Copper standard solution | |
1 mg/ml Cu in 2% HNO3 | |
Kunststoffflasche | |
Blau | |
Cu | |
16,95; 16,181 | |
Löslichkeit in Wasser: löslich. | |
[Cu] | |
63.55 | |
CHEBI:30052 | |
AAS |
997 to 1003 μg/mL of Cu(2+) in 2% HNO3 (20°C) | |
7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
100 mL | |
8.92 | |
MFCD00010965 | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
Lösung | |
Kupfer | |
23978 | |
63.55 |
Sicherheit und Handhabung
- Copper atomic absorption standard solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0461008 | Analysenzertifikat | 12/03/2024 | 195935000,195931000 |
A0454876 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 195935000,195931000 |
A0401086 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 195935000,195931000 |
A0445924 | Analysenzertifikat | 13/09/2022 | 195935000,195931000 |
A0443914 | Analysenzertifikat | 06/07/2022 | 195935000,195931000 |
Sonderangebote
-
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30