Learn More
Invitrogen™ Permeabilization Medium (Medium B)
Permeabilisierungsmedium (Medium B)
Marke: Invitrogen™ GAS002S100
607.02 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Permeabilisierungsmedium (Medium B) ist ein Bestandteil des FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kits. Das Kit wird in der Durchflusszytometrie zur Fixierung und Permeabilisierung von Zellen in Suspension verwendet, wodurch der Zugriff von Antikörpern auf intrazelluläre Ziele ohne Beeinträchtigung der Streueigenschaften ermöglicht wird.Das FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kit ist:
Sehen Sie sich eine Auswahlhilfe für alle verfügbaren FIX & PERM™ Produkte und Produkte im Zusammenhang mit der Probenvorbereitung an (einschließlich Zelllyse- und Konservierungslösungen, Blockierungsreagenzien und Informationen zur Verwendung von Dynabeads™ Zelltrennungsprodukten für die Zellisolierung).
Die Formel für das Permeabilisierungsmedium wurde speziell entwickelt, um die Hintergrundfärbung zu reduzieren und während des Permeabilisationsschritts gleichzeitig fluorochrom-markierte Antikörper hinzuzufügen.
Funktionsweise
Die Zellen werden bei Raumtemperatur für 15 Minuten mit dem Fixiermedium (Medium A) inkubiert (Kat.- Nr. GAS001S100) und gewaschen. Die Zellen werden dann mit dem Permeabilisierungsmedium und fluorochrom-markierten Antikörper inkubiert. Sowohl das Fixiermedium als auch das Permeabilisierungsmedium sind im FIX & PERM™ Zellpermeabilisierungs-Kit enthalten.
Spezifikation
Raumtemperatur | |
FIX & PERM™ | |
Permeabilisierungsreagenz |
Permeabilisierungsmedium (Medium B) | |
Je 1 | |
Raumtemperatur |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
76833126A | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | GAS002S100 |
2978458 | Analysenzertifikat | 18/11/2024 | GAS002S100 |
2978457 | Analysenzertifikat | 23/07/2024 | GAS002S100 |
2907356 | Analysenzertifikat | 16/04/2024 | GAS002S100 |
2821055 | Analysenzertifikat | 15/03/2024 | GAS002S100 |