Learn More
Contec™ QuickConnect™ Moppstiele
GREENER_CHOICE
Austauschbare Moppstiele, erhältlich aus Kohlefaser, eloxiertem Aluminium, Edelstahl oder Glasfaser.
Marke:  Contec™ CFH70
92.12 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17948312
  • 129.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Auswahl zwischen leichtem, eloxiertem Aluminium, langlebigem, elektropoliertem Edelstahl oder FiberglasContec™ QuickConnect™ Moppstiele sind in festen Längen oder in Teleskopausführungen erhältlich, um allen Wischanforderungen gerecht zu werden.
  • Fully autoclavable QuickConnect mop handles and interchangeable mop head frames work together for maximum flexibility for cleaning in critical environments. Invest in one handle and the various interchangeable heads required for your specific applications. Handles are available in several lengths and styles.
  • Telescoping handles are available in lightweight carbon fiber and anodized aluminum or durable stainless steel or fiberglass. Choose from a variety of lengths ranging from 16 in. (40 cm) extends to 30 in. (75 cm) to 66 in. (1.7 m) extends to 224 in. (5.7 m). For hard-to-reach ceilings and walls, a 27.8 ft. (8.5 m) carbon fiber handle is available that is lightweight and easy to maneuver.
  • A 60 in. one-piece stainless-steel handle is also available.
  • Compatible with all QuickConnect™ frames
  • Multiple lengths available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
40 bis 70 in.
Schwarz
Unsteril
Reusable
Nein
Ausziehbarer Griff
40 bis 70 in.
Autoklavierbar
VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen
Kohlefaser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer41009Z2 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog NumberCFH70
Chargennummer40509X3 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/01/2025 Catalog NumberCFH70
Name des Produkts
Contec™ QuickConnect™ Moppstiele > Dimensions: 62 to 224 in.