Learn More
Contec™ QuickConnect™ Moppstiele
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Austauschbare Moppstiele, erhältlich aus Kohlefaser, eloxiertem Aluminium, Edelstahl oder Glasfaser.
Marke:  Contec™ 2642
91.18 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11932405
  • 123.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Auswahl zwischen leichtem, eloxiertem Aluminium, langlebigem, elektropoliertem Edelstahl oder FiberglasContec™ QuickConnect™ Moppstiele sind in festen Längen oder in Teleskopausführungen erhältlich, um allen Wischanforderungen gerecht zu werden.
QuickConnect™ Moppkopfrahmen und -stiele bieten maximale Flexibilität bei der Reinigung in kritischen Umgebungen. Kaufen Sie einen Stiel und wählen Sie verschiedene austauschbare Köpfe und Rahmen für spezifische Anwendungen.
QuickConnect Moppstiele:
  • Verwendbar mit dem vollständiger Contec™ Sortiment an Moppsystemen
  • autoklavierbar
  • Ausziehbare Stiellängen: 16 cm (41 cm) bis 30 Zoll. (76 cm), 50 Zoll (127 cm) Stiel ausziehbar bis 92 Zoll. (234 cm) 69 Zoll (175 cm) ausziehbar auf 10,8 ft (3,3 m)
  • Feste Länge: 16 Zoll 41 cm, 60 Zoll 152 cm
  • Für schwer zugängliche Decken und Wände ist ein 16-Fuß- (4,9 m) eloxierter Aluminiumstiel erhältlich; Der 4-teilige Stiel lässt sich zum Autoklavieren leicht zerlegen
QuickConnect Haken für Moppstiele;
  • QuickConnect Stielhaken, passend für 0,9 Zoll- (2 cm) und 1 Zoll- (2,5 cm)-Stiele
  • Der Moppstielhaken verbindet die QuickConnect Stiele sicher mit dem Eimerwagen und reduziert so die Gefahr von Pannen oder Verschüttungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2-teiliger ausziehbarer Griff
16 Zoll bis 30 Zoll
40 bis 76 cm
Reusable
Reinigung in kritischen Umgebungen
Eloxiertes Aluminium
White
Unsteril
Autoklavierbar
VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen
No
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer40805Z3 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/03/2025 Catalog Number2642
Chargennummer40722Z5 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/10/2024 Catalog Number2642
Chargennummer30224Z2 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/10/2023 Catalog Number2642
Chargennummer20324Z4 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/09/2022 Catalog Number2642
Chargennummer10622Z5 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/01/2022 Catalog Number2642
Name des Produkts
Contec™ QuickConnect™ Moppstiele > Typ: 2-teiliger ausziehbarer Stiel, Material: eloxiertes Aluminium, Mind.- Länge: 40 bis 76 cm (16 bis 30 in.)