Learn More
Contec™ QuickConnect™ Moppkopfrahmen
Mit einer Schnellanschlusstaste für die einfache Befestigung an allen Größen und Ausführungen der Contec™ Quick Connect™ Griffe.Contec™ QuickConnect™ Moppkopf-Rahmen sind speziell für die Verwendung mit den Contec™ Moppsystemen konzipiert.
Marke: Contec™ 2652LF
128.98 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit einer Schnellanschlusstaste für die einfache Befestigung an allen Größen und Ausführungen der Contec™ Quick Connect™ Griffe.Contec™ QuickConnect™ Moppkopf-Rahmen sind speziell für die Verwendung mit den Contec™ Moppsystemen konzipiert.
- Bietet maximale Flexibilität für die Reinigung in kritischen Umgebungen.
- Austauschbare Rahmen für Contec Moppsysteme
- Autoklavierbar
- Mit Deckel und Schnellverschluss für einfache Befestigung
Spezifikation
Moppkopfrahmen | |
11,5 in. | |
29 cm | |
Reusable | |
VertiKlean in Medium; VertiKlean MAX in Medium oder Groß | |
No |
White | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
1/Karton | |
Entwickelt für Produktionsstätten für pharmazeutische und medizinische Geräte oder ähnliche kritische oder kontrollierte Umgebungen. | |
Edelstahl |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
30128Z9 | Qualitätsbescheinigung | 09/11/2023 | 2652LF |
11026Z7 | Konformitätsbescheinigung | 29/01/2022 | 2652LF |
10712Z3 | Konformitätsbescheinigung | 08/01/2022 | 2652LF |
10122Z3 | Konformitätsbescheinigung | 16/09/2021 | 2652LF |
00306Y3 | Konformitätsbescheinigung | 16/09/2021 | 2652LF |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
25Stunden
0Minuten
34Sekunden
25Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %