Learn More
Contec™ QuickConnect™ Moppkopfrahmen
Mit einer Schnellanschlusstaste für die einfache Befestigung an allen Größen und Ausführungen der Contec™ Quick Connect™ Griffe.Contec™ QuickConnect™ Moppkopf-Rahmen sind speziell für die Verwendung mit den Contec™ Moppsystemen konzipiert.
130.00 € - 189.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Moppkopfrahmen |
---|---|
Sterilität | Non-sterile |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für Produktionsstätten für pharmazeutische und medizinische Geräte oder ähnliche kritische oder kontrollierte Umgebungen. |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16615504
![]() ![]() |
Contec™
2651LF |
Regulärer VertiKlean MAX Kopfrahmen | Edelstahl | 7.5 in. | 19 cm |
185.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16338845
![]() |
Contec™
2651K |
Regulärer VertiKlean MAX Kopfrahmen | Edelstahl (304) | 7.5 in. | 19 cm | N/A | ||||||
16671123
![]() ![]() |
Contec™
2646F |
Alle Arten von Edgeless Moppköpfen | Edelstahl (304) | 7 in. | 18 cm |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15909425
![]() |
Contec™
2651SS |
Regulärer VertiKlean und regulärer VertiKlean MAX | Edelstahl | 7.5 in. | 19 cm | N/A | ||||||
11922415
![]() |
Contec™
2685 |
QuickConnect Moppstiele | Edelstahl | 7.5 in. | 19 cm | N/A | ||||||
16030852
![]() |
Contec™
2652LF |
VertiKlean in Medium; VertiKlean MAX in Medium oder Groß | Edelstahl | 11,5 in. | 29 cm |
175.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11982405
|
Contec™
2651A |
Regular VertiKlean and VertiKlean MAX Mop Heads | Edelstahl, Aluminium | 7.5 in. | 19 cm | N/A | ||||||
11992405
|
Contec™
2652A |
Medium VertiKlean and Medium or Large VertiKlean MAX Mop Heads | Edelstahl, Aluminium | 11,5 in. | 29 cm | N/A | ||||||
11902415
|
Contec™
2653A |
Large VertiKlean Mop Head | Stainless Steel, Aluminum | 14 in. | 36 cm | N/A | ||||||
17535635
![]() |
Contec™
2651KLF |
Regulärer VertiKlean MAX Kopfrahmen | Edelstahl | 7 in. | 18 cm |
189.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Mit einer Schnellanschlusstaste für die einfache Befestigung an allen Größen und Ausführungen der Contec™ Quick Connect™ Griffe.Contec™ QuickConnect™ Moppkopf-Rahmen sind speziell für die Verwendung mit den Contec™ Moppsystemen konzipiert.
- Bietet maximale Flexibilität für die Reinigung in kritischen Umgebungen.
- Austauschbare Rahmen für Contec Moppsysteme
- Autoklavierbar
- Mit Deckel und Schnellverschluss für einfache Befestigung
Spezifikation
Moppkopfrahmen | |
Non-sterile | |
Autoklavierbar | |
Entwickelt für Produktionsstätten für pharmazeutische und medizinische Geräte oder ähnliche kritische oder kontrollierte Umgebungen. |