Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Wählen Sie robuste Tupfer, die sich ideal für die Reinigung eignen. Die Contec™ CONSTIX™ versiegelten Schaumtupfer eignen sich hervorragend für die Partikelentfernung. Zur Verwendung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol.
Marke:  Contec™ SF-12
53.63 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16435940
  • 80.55 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stark, abriebfest
  • Kopf aus offenzelligem Schaum für hervorragende Reinigung und Partikelentfernung
  • Der große Kopf eignet sich ideal für größere Bereiche
  • Hervorragend geeignet zum Auftragen von Beschichtungen
  • Ideal für die Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,1 in.
Ideal für die Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol, zum Reinigen von vertieften und schwer zugänglichen Oberflächen, zum Auftragen von Schmiermitteln und zum Entfernen überschüssiger Materialien
2,5mm
2,4 in.
Schaumstoff
25,4mm
0,16 in.
Thermisch
Kopf aus offenzelligem Schaum
2,8 Zoll
Tupfer
71 mm
61 mm
0,4 in.
4,1mm
Not Autoclavable
Polypropylen
Polyurethanschaum
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer021526 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/08/2024 Catalog NumberSF-12
Chargennummer017850 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/04/2023 Catalog NumberSF-12
Chargennummer016630 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/06/2022 Catalog NumberSF-12
Chargennummer017604 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/02/2022 Catalog NumberSF-12
Name des Produkts
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer > 0,16 x 0,4 Zoll (0,4 x 1,0 cm) Schaumstoffkopf; PP-Griff; 2,8 Zoll (7,1 cm) Gesamtlänge