Learn More
Eppendorf™ Innova™ 44R Inkubationsschüttler
Verwenden Sie diese stapelbaren Schüttler für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und bei hoher Arbeitsbelastung. Die neuen Brunswick Scientific™ Innova™ 44R Inkubatorschüttler bieten einen breiten Temperaturleistungsbereich für die Kultivierung einer Vielzahl von Organismen in bis zu 5 l großen Kolben.
Marke: Eppendorf™ M1282-0016
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Gusseiserner, ausgewuchteter Dreifach-Exzenterantrieb
- Das Kühlmodul ist in das Innova 44 R integriert. Kann jederzeit leicht 44 hinzugefügt werden.
- Stapelbar – bis zu drei Einheiten für maximale Platzersparnis
- Der programmierbare Innova steuert automatisch Temperatur, Geschwindigkeit und optionale photosynthetische und UV-keimtötende Lampen in zeitlichen Abständen.
- Die vielseitige Zubehörplattform (separat erhältlich) eignet sich für Kolben bis zu 5 l.
- Herausziehbarer Plattformmechanismus – ermöglicht einfachen und mühelosen Zugriff auf Kolben, die sich vorne und hinten am Schüttler befinden
- Das integrierte Wasserreservoir befeuchtet die Kammer, um die Probenverdunstung zu reduzieren, und schützt das Gerät vor verschütteten Flüssigkeiten. Der eingebaute Abfluss erleichtert die Reinigung.
- Das ausziehbare Servicemodul ermöglicht den Zugriff auf alle elektronischen und Heiz-/Kühlkomponenten, ohne dass die Einheiten entstapelt werden müssen.
Spezifikation
5,1 cm | |
230 V, 50 Hz | |
5 l | |
50 Hz | |
119,3 cm | |
Innova 44R |
25 bis 300 U/min | |
230 V | |
Inkubatorschüttler | |
87,3 cm | |
135 cm | |
0,01 bis 99:59 Std. |