Learn More
Testo™ THERMOMETER INFRARED -30/+400°C -30/+400°C
Ein gut ausgestattetes Infrarot-Thermometer ermöglicht effiziente, berührungslose Temperaturmessungen. Das Testo™ 830 T1 Infrarot-Thermometer eignet sich ideal für Messungen in Industrie und Handel.
Marke:  Testo™ 0560 8311
Artikelnummer. 12579797
  • 175.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Laser-Messpunkt-Marker und große Optik für genaue Messungen bei größeren Entfernungen
  • Schnelle Aufzeichnung von Messwerten bei zwei Messungen pro Sekunde
  • Hold-Funktion und Anzeige von Min.-/Max.-Werten
  • Einstellbarer Emissionsfaktor 0.1 bis 1.0
Spezifikation
Spezifikation
190 x 75 x 38 mm
0.5 s
200 g
15 h
±1,5 °C oder ±1,5 % von mv (+0,1 bis +400 °C), ±2 °C oder ±2 % von mv (-30 bis 0 °C)
ABS-Kunststoff
Infrarot: 0.1 °C
−30 bis 400 °C
9 V-Block
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Testo™ THERMOMETER INFRARED -30/+400°C -30/+400°C > Höhe: 38 mm