Learn More
Contec Compact Bucket System, Polypropylene Buckets
Component of the Compact Bucket System which is an improved versatile multiple bucket system for use with Contec’s flat and curved mops.
Marke: Contec 2942U2B
1348.33 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das autoklavierbare Compact Eimersystem von Contec ist eine Komplettlösung, die Reinigung und Desinfektion einfacher sowie effizienter macht Der Eimerwagen ist konzipiert für den Einsatz mit Contec™ Mopps wie VertiKlean™ MAX™, VertiKlean™ MAX™ Sealed Edge, EasyCurve™ und QuickTask™ Moppsystemen
- Der Edelstahlwagen ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, um den besonderen Anforderungen Ihrer Umgebung gerecht zu werden. Er ist mit zwei oder drei autoklavierbaren Eimern und einem Griff für Mehrzweckwagen erhältlich. Jeder Wagen ist mit leisen, leicht zu bewegenden Rollen ausgestattet, die bei Bedarf einrasten. Mit dem Universalgriff können zwei kleine Eimer (1.6 Gallonen) oder ein großer Eimer (3.9 Gallonen) am Griff angebracht werden, um zusätzliches Zubehör wie saubere Wischmopps, Sprühflaschen, Tücher und andere Dinge zu verstauen.
- Der Wagenrahmen verfügt über ein integriertes Werkzeug zum Entfernen des Moppkopfs an der Vorderseite für das einfache, freihändige Entfernen eines VertiKlean MAX oder VertiKlean MAX Sealed Edge Moppkopfs. Für die VertiKlean MAX Moppköpfe und die QuickTask Moppköpfe ist auch ein optionales Werkzeug zum freihändigen Entfernen erhältlich. Zwei Mopphalter mit Griffverschlüssen auf beiden Seiten des Wagens ermöglichen eine bequeme Mopplagerung während des Transports und der Lagerung.
- Die Systeme sind mit Edelstahl-Schmutzabschirmen ausgestattet. Der Bildschirm befindet sich auf der Basis der Clean- und Spül-Eimer und verhindert, dass der Mopp den Boden des Eimers berührt, wo sich unerwünschte Verunreinigungen absetzen.
- Merkmale und Vorteile:
- Die Lagerung in Wagen für zwei Moppstiele und Rahmen ermöglicht die bequeme Aufbewahrung von zwei Moppstielen und -Rahmen, mit denen die Mopps nicht im Weg sind. Mopphalter sorgen dafür, dass die Mopps beim Wechsel sicher an ihrem Platz bleiben.
- Verbesserte Rollen und Anschlüsse reduzieren die Geräuschentwicklung während des Gebrauchs erheblich. Haltbarere Anbaugeräte mit weniger Rassel
- Compact Polypropyleneimer mit integriertem Tropfverschluss halten die Eimer während des Gebrauchs an Ort und Stelle und verhindern Tropfen zwischen dem Eimer und dem Boden. Eimer können einen gebogenen oder flachen Auswringer für gebogene oder flache Mopps aufnehmen.
- Das integrierte Werkzeug zum Entfernen des Moppkopfs oder das optionale freihändige Werkzeug zum Entfernen des Moppkopfs ermöglicht das einfache freihändige Entfernen der VertiKlean MAX und QuickTask Moppköpfe. Die verwendeten Moppköpfe können leicht entsorgt werden.
- 100 % autoklavierbarer, elektropolierter Edelstahl-Wagen für 30 Minuten bei 121 °C sicher zum Autoklavieren, so dass er in den kritischsten Umgebungen verwendet werden kann. Kompatibel mit den meisten Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln für Reinräume.
- Der Mehrzweckgriffkorb fasst 2 x 6 l-Eimer, die bei Bedarf zusätzliche Aufbewahrung für saubere Moppköpfe, Lösungsflaschen, Wischtücher und anderes Reinigungszubehör bieten.
Spezifikation
2 Bucket System | |
Eimer aus Polypropylen, Eimerwagen aus Edelstahl (304). | |
Reusable | |
Unsteril |
15 L | |
Autoklavierbar | |
Edelstahlwagen, 2 x 15 l-Polypropylen-Eimer, Mehrzweckgriff (fasst 2 x 6 l-Eimer), Schmutzsieb |