Learn More
Micronova™ X24 Eimerauskleidung, Slimline 2000 kontrollierte Umgebung IRR26L
Shop All Micronova Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Abmessungen:
45 x 45 cm (18 x 18 in.)
79 x 48 cm (31 x 19 in.)
Verpackungsart:
Wird einzeln doppelt verpackt geliefert
missing translation for 'unitSize'
24 Stück
50 Stück
Description
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Steriler Reinraumbeutel |
| Kapazität (metrisch) | 22,7 l |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | LDPE |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 6 gal. |
| Farbe | Klar |
| Beschreibung | Laminat: 75 % LDPE 25 % Nylon |
| Abmessungen | 79 x 48 cm (31 x 19 in.) |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produkttransport oder Flüssigkeitsbehälter |
| Show More |