Learn More
Micronova™ BinLiners™
Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Kapazität (metrisch):
151 l
Verpackungsart:
Einzeln verpackt
Beschreibung
Die sterilen Micronova BinLiner Beutel bestehen aus FDA-konformem Polyethylen niedriger Dichte und sind für die Sammlung und Entsorgung von Abfällen, die Sammlung und Lagerung von Kleidung, als Schutzabdeckung für Geräte und für die Sammlung und den Transport von Teilen oder Rohstoffen in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen vorgesehen.
- Sterile Polyethylen-Beutel mit niedriger Dichte in verschiedenen Größen
- Die Stärken reichen von 1 mil bis 6 mil und die Größen von einem Fassungsvermögen von 1 bis 60 Gallonen
- Die 40 x 48 inch- und 40 x 60 inch-Beutel sind für den BLSSH-1624 BinLiner Ständer vorgesehen
- Die 34 x 40 inch-Beutel sind für den BLSSH-1515 BinLiner Ständer vorgesehen
- Zur Verwendung in sauberen und kontrollierten Umgebungen
- Die Liner-Farben (Farbtöne) sind transparent, blau und grau
- Gute Kompatibilität mit gängigen Reinigungsmitteln
- Optionen mit Falten oder mit flacher Versiegelung erhältlich
- Verpackung:
- Flach verpackt: (Suffix B oder BB)
- B: einzeln verpackt, 5 pro Packung
- BB: 5 Beutel, doppelt verpackt
- Auf Rolle: (PC-Suffix), eine Rolle doppelt verpackt
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Müllbeutel |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 33 Gallone |
| Farbe | Klar |
| Durchmesser (metrisch) | 55 cm |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Entsorgung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BLSSH oder anderer Behälterständer |
| Höhe (angloamerikanisch) | 40 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 34 Zoll |
| Länge (metrisch) | 86 cm |