Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Sichere Abdichtung für jede Probe. Die innovative Technologie gewährleistet eine vollständige Abdichtung jedes Kanals, während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering bleibt.
Marke:  Thermo Scientific™ 94410040
56.50 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15296293
  • 84.75 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
ClipTip 12.5, ohne Filter, nicht steril, Gestell
Ungefiltert
Nicht autoklavierbar
3,0 cm
Standard
Rosa
ClipTip™
12,5 μl
Unsteril
1,18 in.
Racks
10 x 96 Spitzen/Rack
Thermo Scientific™ E1-ClipTip, Thermo Scientific™ F1-ClipTip
PCR-fähig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Liquid Handling mühelos meistern.
    Aktionscode: 24122
    Gültig bis zum2025-04-13
    Tage
    20
    Stunden
    16
    Minuten
    6
    Sekunden
    52
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    37
    Stunden
    16
    Minuten
    6
    Sekunden
    52
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Verlieben Sie sich in große Ersparnisse
    Aktionscode: 24107
    Gültig bis zum2025-03-28
    Tage
    4
    Stunden
    16
    Minuten
    6
    Sekunden
    52
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    37
    Stunden
    16
    Minuten
    6
    Sekunden
    52
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!
    Aktionscode: 25076
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    98
    Stunden
    16
    Minuten
    6
    Sekunden
    52
  • Mehrere Hersteller
    Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre Bedürfnisse
    Aktionscode: 24134
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    7
    Stunden
    16
    Minuten
    6
    Sekunden
    52
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen > ClipTip™ Pipettenspitzen; Volumen: 0,5 bis 12,5 μl; Farbcode: Rosa; Sterilität: Nicht steril; Einheitsgröße: 10 Gestelle mit 96 Spitzen (insgesamt 960 Spitzen)
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.