Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen im 384er Format
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen im 384-Format sind für Mikrotiterplatten-Anwendungen im 384-Format in Verbindung mit den elektronischen Pipetten E1-ClipTip konzipiert.
Marke:  Thermo Scientific™ 94410150
340.68 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15266293
  • 511.00 € / 3840 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
ClipTip 384 125, ohne Filter, nicht steril, Gestell
Ungefiltert
Nicht autoklavierbar
6,4 cm
Standard 384
Gelb
ClipTip™
125 μl
Unsteril
2,52 in.
Racks
10x 384 Spitzen/Gestell
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™, Thermo Scientific™ E1-ClipTip™
PCR-fähig
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer24224C0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/11/2024 Catalog Number94410150
Chargennummer24221C0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/09/2024 Catalog Number94410150
Chargennummer24129B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/08/2024 Catalog Number94410150
Chargennummer24105B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/06/2024 Catalog Number94410150
Chargennummer24101B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/06/2024 Catalog Number94410150
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen im 384er Format > ClipTip 384 125, 1 bis 125 μl, im Gestell