Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525534
Click to view available options
Volumen (metrisch):
12,5 μl
20 μl
50 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1250 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Nachfülldeck
Racks
Spitzenform:
Extra lang
Geringe Retention
Standard
Packungsgröße:
768 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 15296293
Marke: Thermo Scientific™ 94410040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sichere Abdichtung für jede Probe. Die innovative Technologie gewährleistet eine vollständige Abdichtung jedes Kanals, während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering bleibt.
Sicher und dicht für jede Probe. Thermo Scientific ClipTip™ Pipettenspitzen gewährleisten eine vollständige Abdichtung jedes Kanals. Gleichzeitig bleibt der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering. Die aufgenommenen Spitzen bleiben fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Das innovative F1-ClipTip System hält die Spitze nur so lange fest und absolut dicht an der Pipette, bis sie vom Anwender bewusst abgeworfen wird.
Eigenschaften:
  • ClipTip Pipettenspitzen verfügen über „Clips“ zum Einrasten der Spitzen und für eine vollständige Abdichtung
  • Jedes Mal, wenn die ClipTip Pipettenspitzen eingeschaltet sind, werden sie versiegelt und lösen sich nicht, egal, wie hoch der Anwendungsdruck ist
  • ClipTip Spitze rastet mit geringem Kraftaufwand bei leichtem Kontakt an der F1-ClipTip Pipette sicher ein.
Geringe Retention
  • Jede ClipTip Pipettenspitze ermöglicht durch geringe Retention eine maximale Probenrückgewinnung
Bewährte Qualität
  • Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
Umweltfreundlich
  • Das ClipTip Nachfüllsystem besteht aus Recycling-Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
Umfangreiche Spitzenauswahl
  • Wählen Sie zwischen fünf verschiedenen Größen: 20, 50, 200, 300 und 1.000 μl
Unmittelbare Nachverfolgbarkeit
  • Chargennummer und Volumenangabe sind auf jedem Spitzeneinsatz aufgedruckt. Die farbliche Kennzeichnung erleichtert die Zuordnung der passenden Spitze zur Pipette.
Hinweis:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Garantie
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ClipTip 12.5, ohne Filter, nicht steril, Gestell
Volumen (metrisch) 12,5 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,18 in.
Länge (metrisch) 3,0 cm
Format Racks
Spitzenform Standard
Verpackung 10 x 96 Spitzen/Rack
Farbcode Rosa
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
Produktlinie ClipTip
Fit for Purpose PCR-fähig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.