Learn More
Thermo Scientific™ Insight™ Pro Software
Optimieren Sie Ihre routinemäßigen, komplexen und innovativen Routinen und Arbeitsabläufe mit der Thermo Scientific™ Insight™ Pro Software.Vermeiden Sie kostspielige Probenahme- und Messfehler durch Eingabeaufforderungen in mehreren Schritten.
Marke: Thermo Scientific™ 837-004000
Beschreibung
Optimieren Sie Ihre routinemäßigen, komplexen und innovativen Routinen und Arbeitsabläufe mit der Thermo Scientific™ Insight™ Pro Software.Vermeiden Sie kostspielige Probenahme- und Messfehler durch Eingabeaufforderungen in mehreren Schritten.Fügen Sie die Thermo Scientific™ Insight™ Pro Security Software hinzu, um die Einhaltung der aktuellen FDA 21 CFR Part 11-Vorschriften zu erreichen.
Wenn Installations- und Betriebsqualifikationen (IQ/OQ) erforderlich sind, bietet die Thermo Scientific™ Software Validator™ for Insight Pro alle Dokumentation und Referenzmaterialien, die für die Durchführung von IQ/OQ für Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Sichtbare Spektralphotometer erforderlich sind.
Steigern Sie die Produktivität Ihrer Laborzeiten mit Insight Pro Software
- Kürzere Schulungszeiten - Leicht zu lehrende und zu erlernende, optimierte Benutzeroberfläche mit Eingabeaufforderungen definiert klare Arbeitsabläufe in sinnvollen Schritten
- Vermeidung kostspieliger Probenahme- und Messfehler - Erstellen Sie dedizierte Arbeitsabläufe für komplexe Assays und wandeln Sie mehrstufige Arbeitsabläufe in eine vereinfachte, einfach zu bedienende Methode um, die für jede Art Benutzer mit Customized User Environment (CUE) geeignet ist.
- Immer auf dem neuesten Stand – Ob Benutzereingaben, Anwendungsanforderungen oder neue Vorschriften: Insight Pro Software verbessert sich kontinuierlich mit schnellen Upgrades, um mehr Funktionen und Effizienz für Ihre Anforderungen zu bieten
Optimierte QS/QK-Analyse:
- Automatisierte Optionen zur Ergebnisberechnung machen manuelle Berechnungen überflüssig und reduzieren Benutzerfehler.
- Detaillierte grafische Anzeige der Kalibrierungskurven und Probenlaufdiagramme ermöglichen die schnelle visuelle Überprüfung der Systemeignung und Datentrends.
- Kontrollgrenzen und automatische Erfolgsbewertungen liefern sofortige Konformitätsergebnisse.
- Die Mengenprüfung bietet die Möglichkeit, mehrere Berechnungen durchzuführen und Parameter zu extrahieren, um ein vollständiges Analysebild zu erstellen und so die Methodenentwicklung zu verbessern.
Vereinfachte Forschungsanwendungen:
- Zahlreiche Datenerfassungsoptionen und Grafikfunktionen.
- Vorprogrammierte Spitzenwert-Analysen und praktische Werkzeuge zur spektralen Verarbeitung unterstützen die Probenidentifizierung und Quantifizierung für Scanmessungen.
- Mehrstufige Kurvenanpassung und aufeinander folgende Reaktionsmodi bieten umfassende Optionen zur Datenanpassung für kinetische Experimente.
- Ausgefeilte mathematische Analysefunktionen, einschließlich Ableitungen und Glättung, ermöglichen die Anzeige benutzerdefinierter Daten.
- Die Funktion zum Zusammenführen von Arbeitsmappen ermöglicht den schnellen und bequemen Vergleich von Daten aus mehreren Experimenten.
Integriertes Zubehör:
- Das Automatik-Zubehör ermöglicht die vollständige Kontrolle für eine überragende Leistung bei erweiterten Anforderungen an die Probenhandhabung.
- Kalibrierungs- und Ausrichtungswerkzeuge gewährleisten eine optimale Leistung des Zubehörs.
- Das unterstützte Zubehör zur Temperaturregelung steuert und überwacht die Reaktionstemperatur an acht Positionen.
- Programmierbares Sipper-, Zellwechsler- und Autosampler-Zubehör führt mühelos Aktivitäten mit hohem Durchsatz durch.
- Die freihändigen Leistungsverifikations- und Zubehörkalibriermodule wurden für den SMART Sipper oder das Lineare 8-Zellenwechsler-Zubehör entwickelt.
Erfüllung der US FDA 21 CFR Part 11:
Um die Sicherheit und Integrität Ihrer Daten zu gewährleisten und Ihr Labor bei der Einhaltung von 21 CFR Part 11 oder anderen Vorschriften zu unterstützen, entscheiden Sie sich für Insight Pro Security Software, die die Insight Pro Software mit der Thermo Scientific™ Security Suite verbindet.
- Kontrolle des Benutzerkontenzugriffs
- Legen Sie Sicherheitsrichtlinien fest und verwalten Sie diese, um eine ordnungsgemäße Datenverarbeitung zu gewährleisten
- Passen Sie digitale Signaturen an und setzen Sie sie durch, um Zuständigkeiten festzulegen
- Protokollieren und Anzeigen von Sicherheitsereignissen
- Elektronische Prüfprotokolle für eine zuverlässige elektronische Dokumentation
- Die Datenbankspeicherung gewährleistet die Aufbewahrung elektronischer Aufzeichnungen für FDA-Einreichungen
Gerätequalifizierung:
Validator für Insight Pro Software umfasst:
- Herstellerunterlagen zur verifizierten Installationsqualifizierung (IQ), um ein ordnungsgemäßes Leistungsverhalten des Systems zu gewährleisten
- Informationen zu im Arzneibuch empfohlenen Tests für spezifische Leistungen
- Installations- und Gerätezertifizierung
Spezifikation
Gemäß der aktuellen 21 CFR Teil 11 | |
Insight Pro Sicherheitssoftware | |
Zur Verwendung mit Thermo Scientific Evolution One, One Plus und Pro UV-Vis-Spektralphotometern |