Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Sichere Abdichtung für jede Probe. Die innovative Technologie gewährleistet eine vollständige Abdichtung jedes Kanals, während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering bleibt.
Marke:  Thermo Scientific™ 94410218
55.30 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13246249
  • 82.95 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
ClipTip 20, ohne Filter, steril, Nachfüllpackung
Ungefiltert
Nicht autoklavierbar
4,6 cm
Geringe Retention
Rosa
ClipTip™
20 μl
Steril
1,8 in.
Nachfülldeck
10 x 96 Spitzen/Einsatz (Nachfüllturm)
Thermo Scientific F1-ClipTip
Steril & PCR-fähig
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer23143C0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/06/2023 Catalog Number94410218
Chargennummer22162C0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/06/2022 Catalog Number94410218
Chargennummer22084C0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/04/2022 Catalog Number94410218
Chargennummer21227C0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/08/2021 Catalog Number94410218
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen > ClipTip 20, 1 bis 20 μl, Nachfüllpackung, steril
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.