Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Sichere Abdichtung für jede Probe. Die innovative Technologie gewährleistet eine vollständige Abdichtung jedes Kanals, während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering bleibt.
Marke:  Thermo Scientific™ 94410213
50.84 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13226249
  • 76.26 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
ClipTip 20, ohne Filter, steril, Gestell
Ungefiltert
Nicht autoklavierbar
4,6 cm
Geringe Retention
Rosa
ClipTip™
20 μl
Steril
1,8 in.
Racks
10 x 96 Spitzen/Rack
Thermo Scientific F1-ClipTip
Steril & PCR-fähig
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer22136C0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/06/2022 Catalog Number94410213
Chargennummer22106C0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/05/2022 Catalog Number94410213
Chargennummer21344C0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/12/2021 Catalog Number94410213
Chargennummer21317C0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/12/2021 Catalog Number94410213
Chargennummer21314C0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/11/2021 Catalog Number94410213
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen > ClipTip 20, 1 bis 20 μl, im Gestell, steril
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.