Learn More
Thermo Scientific™ CL-XPosure™ Film
Thermo Scientific CL-XPosure Film is an economically priced clear-blue X-ray film especially for detection and documentation of ECL-based western blots and other chemiluminescent protein or nucleic acid assay methods.
Marke:  Thermo Scientific™ 34091
276.22 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10696384
  • 309.00 € / 100 Bögen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific CL-XPosure Film is an economically priced clear-blue X-ray film especially for detection and documentation of ECL-based western blots and other chemiluminescent protein or nucleic acid assay methods. CL-XPosure Film is an excellent photographic film for use with enhanced chemiluminescence (ECL) substrates for horseradish peroxidase (HRP) or alkaline phosphatase (AP). Convenient sizes are offered for protein western blotting, standard film cassettes, and film developing equipment. This autoradiography film also works well for chemiluminescent or isotopic DNA and RNA methods, including Southern and northern blotting and gel-shift assays (EMSA). The quality and price of this film make it the ideal choice for life science research applications.
CL-XPosure Film ist ein ausgezeichneter fotografischer Film für die Verwendung mit ECL-Substraten (Enhanced Chemilumineszenz) für Meerrettichperoxidase (HRP) oder alkalische Phosphatase (AP). Es werden praktische Größen für das Protein-Western-Blotting, Standard-Filmkassetten und Geräte zur Filmentwicklung angeboten. Der Autoradiographiefilm eignet sich auch gut für chemilumineszierende oder isotopische DNA- und RNA-Methoden, einschließlich Southern und Northern Blotting und Gel-Shift-Assays (EMSA). Die Qualität und der Preis dieses Films machen ihn zur intelligenten Wahl für Anwendungen in der Life-Sciences-Forschung.
Besondere Merkmale:
  • Hohe Leistung – Genauso empfindlich wie andere handelsübliche Autoradiographiefilme
  • Preiswert – Kosten bis zu 75 % niedriger als andere Marken von Röntgenfilmen vergleichbarer Qualität
  • Praktisch – Erhältlich in fünf Blattgrößen in Packungen mit 50 oder 100 nicht-überlappenden Blättern
  • Perfekte Abstimmung – Validiert für die Verwendung mit Thermo Scientific SuperSignal Chemolumineszenz-Substraten und Thermo Scientific Pierce ECL-Chemolumineszenz-Substrat
Bestellinformationen:
Erhältlich in Blättern mit 5 × 7 Zoll, 7 × 9,5 Zoll , 9,5 × 11 Zoll oder 14 × 17 Zoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Röntgenfilm
8 x 10 in.
10 in.
100 Blatt
CL-XPosure Film, 8 x 10 in. (20 x 25cm)
CL-Xposure™
8 in.
Bei Raumtemperatur lagern.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI391745 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number34091
ChargennummerZE385160 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/05/2024 Catalog Number34091
ChargennummerAA380894 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number34091
ChargennummerYG366037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2023 Catalog Number34091
ChargennummerYC366036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/03/2023 Catalog Number34091
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CL-XPosure™ Film > 8 x 10in. (20 x 25cm)