Learn More
Haldenwanger™ Mörser aus Porzellan
Die Konstruktion aus Porzellan gewährleistet eine hohe Verschleißfestigkeit. Haldenwanger™ Mörser aus Porzellan erleichtern dank ihrer rauen Oberfläche das Zerstoßen von Stoffen zu feinem Pulver.
Marke: Haldenwanger™ L 55/0A/RAUH
Beschreibung
- Schnabel für einfaches Ausgießen
- Zum Gebrauch mit Haldenwanger™ Stößel
- Lieferbar in einer Vielzahl an Größen zum Zerdrücken, Zermahlen und Mischen im Labor
Spezifikation
70mL | |
63 mm | |
Porzellan |
Innen rau, außen glasiert | |
Mörtel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Mörser aus Porzellan > Kapazität: 70 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur