missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Säuberungstücher aus Zellulose
Reinigen Sie Ihre Heim-, Industrie- und Laborumgebung mit den universellen Cellulose-Reinigungstüchern des ZVG Zellstoff Vertrieb™.
Marke: ZVG Zellstoff Vertrieb™ 1100700
Beschreibung
- Zellulose
- Naturfasern
- Universal-Reinigungstuch
Spezifikation
Reinigungstuch | |
60 cm | |
Naturfarben | |
Je 1 |
40 cm | |
Zellulose | |
Universell einsetzbar bei der Pflege zu Hause |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Säuberungstücher aus Zellulose > Abmessungen (LxB): 40 x 60 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur