Learn More
Miele Professional™ Injektordüse
Injektordüse ID 220 mit Kunststoffstütze, Ø 6, Länge 220 mm
Marke: Miele Professional™ 3810390
38.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
Spezifikation
Injektordüse | |
Edelstahl, schwarz | |
220 mm |
Edelstahl, Kunststoff | |
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | |
6 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele Professional™ Injektordüse > Produkttyp:ID 220
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur