Learn More
Thermo Scientific™ CL-XPosure™ Film
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific CL-XPosure Film is an economically priced clear-blue X-ray film especially for detection and documentation of ECL-based western blots and other chemiluminescent protein or nucleic acid assay methods. CL-XPosure Film is an excellent photographic film for use with enhanced chemiluminescence (ECL) substrates for horseradish peroxidase (HRP) or alkaline phosphatase (AP). Convenient sizes are offered for protein western blotting, standard film cassettes, and film developing equipment. This autoradiography film also works well for chemiluminescent or isotopic DNA and RNA methods, including Southern and northern blotting and gel-shift assays (EMSA). The quality and price of this film make it the ideal choice for life science research applications.
CL-XPosure Film ist ein ausgezeichneter fotografischer Film für die Verwendung mit ECL-Substraten (Enhanced Chemilumineszenz) für Meerrettichperoxidase (HRP) oder alkalische Phosphatase (AP). Es werden praktische Größen für das Protein-Western-Blotting, Standard-Filmkassetten und Geräte zur Filmentwicklung angeboten. Der Autoradiographiefilm eignet sich auch gut für chemilumineszierende oder isotopische DNA- und RNA-Methoden, einschließlich Southern und Northern Blotting und Gel-Shift-Assays (EMSA). Die Qualität und der Preis dieses Films machen ihn zur intelligenten Wahl für Anwendungen in der Life-Sciences-Forschung.
Besondere Merkmale:
Hohe Leistung – Genauso empfindlich wie andere handelsübliche Autoradiographiefilme
Preiswert – Kosten bis zu 75 % niedriger als andere Marken von Röntgenfilmen vergleichbarer Qualität
Praktisch – Erhältlich in fünf Blattgrößen in Packungen mit 50 oder 100 nicht-überlappenden Blättern
Perfekte Abstimmung – Validiert für die Verwendung mit Thermo Scientific SuperSignal Chemolumineszenz-Substraten und Thermo Scientific Pierce ECL-Chemolumineszenz-Substrat
Bestellinformationen:
Erhältlich in Blättern mit 5 × 7 Zoll, 7 × 9,5 Zoll , 9,5 × 11 Zoll oder 14 × 17 Zoll
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Röntgenfilm |
| Länge (angloamerikanisch) | 7 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Menge | 100 Blatt |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Dimensions (LxW) | 5 x 7 in. |
| Produktlinie | CL-Xposure |