Learn More
Cytiva Hochreine dNTPs
Verwendet für Amplifikation, Dideoxy-Sequenzierung, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressions-Profilierung Hochreine dNTPs von Cytiva werden funktionell in langen PCR* getestet, um für die hochwertige Sequenzierung PCR-quantifiziert zu sein.
Marke:  Cytiva 27-1860-04
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11515115
  • 564.00 € / 250 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Reinheit: >98 % Triphosphat, wie durch chromatographische Analyse und durch 31P-Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) bestätigt
  • Lieferung in fester Form, ebenso in Lösungen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fest
-20 °C
250 mg
dCTP
≥ 98 % Triphosphat
Amplifikation, Sanger-Sequenzierung, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressions-Profiling
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Hochreine dNTPs > dCTP