Learn More
Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Heizplatten-Serie
Zuverlässige Leistung und bewährte Sicherheit bei einfacher Anwendung.
Marke:  Thermo Scientific™ HP88857198
1058.26 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15423620
  • 1175.85 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Unsere neue Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Heizplatten-Serie zeichnet sich durch zuverlässige Leistung, verlässliche Sicherheit und einfache Bedienung aus. In zwei Größen erhältlich, ebenso als Modell mit mehreren Positionen und optimierten Steuerungen und Einstellungen für Anwendungen, die erhöhte Präzision erfordern.
Intuitiver Aufbau
  • Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
  • Ablesefreundliche LED-Anzeige für den Heizvorgang
  • Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
  • Temperatureinstellung speicherbar
  • Optionaler PT1000-Temperaturfühler und Spritzschutz
  • Enthält: PT100 Temperaturfühler, Stange und Klammern
Modernste Technologie
  • Das Hot Top Warnsystem schützt vor versehentlichen Verbrennungen. Sobald die Temperatur der Heizplattenoberfläche 50 °C (122 °F) übersteigt, wird eine Warnleuchte aktiviert
Garantie:
3 Jahre Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
7,25 x 7,25 in.
Analysenzertifikat (COA)
EU-Ausführung, UK-Ausführung, AUS, CHN
230 V
Aluminium
Umgebungstemperatur bis 300 °C
13 in.
8,2 in.
33 cm
20,8 cm
50/60 Hz
Heizplatte
LED
Quadratisch
3 Jahre
7,25 x 7,25 in.
3,8 in.
10.6 lbs.
9,7 cm
4.8 kg
230 V, 50/60 Hz
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Heizplatten-Serie > Aluminium, 7.25 x 7.25 Zoll, 230 V 50/60 Hz
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.