Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Heizplatte
Größe: 7,25 x 7,25 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU, UK
Marke:  Fisherbrand™ HP88857205
262.11 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15313518
  • 339.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Heizplatte
Square
Heizplatte
7,25 x 7,25 in.
3,8 in.
8,2 in.
36 cm
230 V, 50/60 Hz
UK/EU/CN
230 V
Keramik
540 °C (Max. Temperatur)
14 in.
9,7 cm
20,8 cm
50/60 Hz
Dokumentation
Flyers
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    28
    Stunden
    6
    Minuten
    55
    Sekunden
    42
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Isotemp™ Heizplatte > 7,25 x 7,25 in., Keramik, 540 °C, 230 V, 50/60 Hz, EU-Stecker