Learn More
Fisherbrand™ Chemikalien-bindende Tücher mit hoher Sichtbarkeit
Die Chemikalien-bindenden Tücher mit gelber Farbcodierung sind für die Sicherheit und einfache Trennung gefährlicher Abfälle gut sichtbar.
Marke: Fisherbrand™ FBNCH100
232.56 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24163" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gelbe Farbe für hohe Sichtbarkeit
- 3-lagige Tücher
- Durch Perforierung in der Mitte in der Hälfte teilbar - reduziert Abfall
- Reagiert nicht mit agressiven Flüssigkeiten
Verschütten, Absorptionsmittel, Leckage, Saugmittel
Spezifikation
Hydrophil, ölanziehend | |
1,14 L | |
Chemikaliensorption | |
5,3 kg | |
3-lagig | |
500 mm |
Gelb | |
Polypropylen | |
Abriebfestes, fusselfreies und chemikalienbeständiges Sorbens für Flüssigkeiten auf Öl- oder Lösungsmittelbasis | |
100 Pads/Packung | |
500 x 400 mm | |
400 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Chemikalien-bindende Tücher mit hoher Sichtbarkeit > Chemikalien-bindende Tücher mit hoher Sichtbarkeit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur