Learn More
Fisherbrand™ Chemikalien-bindende Tücher
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
89 L
Packungsgröße:
100 Stück
Description
- Einseitiges Spinnvlies sorgt für zusätzliche Festigkeit und weniger Fusseln
- Wird nicht durch absorbierte Flüssigkeit beeinträchtigt und verursacht keine gefährliche chemische Reaktion
- Die grüne Farbe weist darauf hin, dass das Produkt für gefährliche Flüssigkeiten verwendet wird, und ermöglicht dem Anwender, gefährliche Abfälle zu identifizieren und zu trennen, was zu geringeren Entsorgungskosten führt
- Perforiert für mehr Flexibilität – verwenden Sie nur das, was Sie brauchen, und minimieren Sie den Abfall
- Perfekt zum Aufnehmen von verschütteten Chemikalien oder zur Verwendung in Laboren
Specifications
Specifications
| Farbe | Grün |
| Beschreibung | Pads, 50 x 40 cm, mittelschwer, perforiert und verklebt |
| Kapazität (metrisch) | 89 L |
| Material | Spunbond, meltblown |
| Typ | Chemikaliensorption |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Overspray, Lecks und Tropfen in Lagerbereichen für Fässer und Flüssigkeiten, Arbeitsstationen und Labors |
| Verpackungsmenge | 100 Pads/Karton |
| Dicke | 2-lagig |
| Abmessungen (L x B) | 50 x 40 cm |
| Länge (metrisch) | 50 cm |
| Show More |