Learn More
Allzweck-Viskositätsstandard
Click to view available options
Viskosität:
0,2950 mPa.s (25 °C)
0,5204 mPa.s (25 °C)
0,9525 mPa.s (25 °C)
10.55 mm2/s (cSt) bei 20 °C Kinematische Viskosität
100 mPa bei 25 °C
1179 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
12.38 mm2/s (cSt) bei 20 °C Kinematische Viskosität
124,9 mPa.s (25 °C)
1273 mPa.s (25 °C)
137816 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
15813 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
2.886 mm2/s (cSt) bei 20 °C Kinematische Viskosität
20.72 mm2/s (cSt) bei 20 °C Kinematische Viskosität
202,6 mPa.s (25 °C)
2610 mPa.s (25 °C)
3.3 mPa bei 25 °C
3481 mPa.s (25 °C)
34835 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
42.83 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
48,59 mPa.s (25 °C)
488,1 mPa.s (25 °C)
55,36 mPa.s (25 °C)
642.1 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
71,11 mPa.s (25 °C)
74610 mm2/Sek. (cSt) 20 °C Kinematische Viskosität
796,5 mPa.s (25 °C)
Packungsgröße:
500 Milliliter
Description
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert nach ASTM D2162
- Dichte in g/ml gemäß ASTM D 1480
- Zur Verwendung mit Kapillarviskosimetern aus Glas, automatischen Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten
- Kinematische (cSt) und dynamische Viskosität (mPa·s) bei allen Temperaturen
- Standardpackungsgröße 500 ml
- Vollständig rückführbar auf nationale Normen
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- 2 Jahre Haltbarkeit
- Hergestellt in Großbritannien
Specifications
Specifications
| Viskosität | 202,6 mPa.s (25 °C) |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Menge | 500 mL |
Nennwerte angegeben