Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF Center-Well-Schale
Mit Thermo Scientific™ Nunc Center-Well-Schalen erzielen Sie beim Waschen von Eizellen und Embryonen konsistent zuverlässige und qualitativ hochwertige Ergebnisse.
Marke: Thermo Scientific™ 150260
288.99 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Center-Well-Schalen liefern konsistent zuverlässige Ergebnisse in IVF-Qualität beim Waschen von Eizellen und Embryonen.
Innovative Qualitätsmerkmale für einfache Handhabung:
- Optimaler Winkel der Wände des zentralen Reservoirs für das Wiederfinden und einfache Waschen der Proben
- Echter flacher Boden für optimale Temperatur
- Einfache Griffkonstruktion für mehr Sicherheit
Nach strengen Kriterien für IVF geprüft, zertifiziert und validiert:
- CE-Kennzeichnung, FDA-Freigabe und MEA-getestet
- Herstellung gemäß ISO 13485 mit vollständiger Rückverfolgbarkeit jeder Charge
Zu Ihrer Sicherheit verfügt jede Charge über ein Konformitätszertifikat:
- Steril (SAL 10-6)
- Pyrogenfrei (LAL-Test)
- USP Klasse VI-Test
- Ergebnisse von Freigabetests (MEA)
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, FDA-zugelassen und MEA-getestet | |
Flach | |
Polystyrol gemäß USP Klasse VI | |
Unbehandelt | |
1 | |
1 | |
55 mm |
Center-Well-Schale, Deckel mit Belüftungsöffnungen | |
Durchsichtig | |
Steril | |
Schale | |
120 | |
16 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1422462 | Konformitätsbescheinigung | 25/03/2025 | 150260 |
1422464 | Konformitätsbescheinigung | 07/03/2025 | 150260 |
1422463 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 150260 |
1422092 | Konformitätsbescheinigung | 01/03/2025 | 150260 |
1422091 | Konformitätsbescheinigung | 21/02/2025 | 150260 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.