Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5810/5810 R
GREENER_CHOICE
Die Eppendorf Centrifuge 5810/5810 R ist die perfekte Zentrifuge für den täglichen Einsatz in Laboren mit mittlerem Durchsatz. Sie hat eine sehr kompakte Stellfläche, bietet aber echte Flexibilität, da sie sowohl Gefäß- als auch Plattenformate aufnehmen kann.
5762.96 € - 13557.31 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Reglertyp Keypad
Max. RZB 20,913 x g
Max. Geschwindigkeit 14,000 U/min
Display großes, helles LCD-Display
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 20
Produktcode Marke Enthält Modell Gekühlt Elektrische Anforderungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Modell Gekühlt Elektrische Anforderungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10595074
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5810000327
mit Rotor A-4-62 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße Centrifuge 5810 (EU-IVD), Folientastatur nein 230V/50–60Hz (EU)
8478.78 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10470975
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5810000424
mit Rotor A-4-81 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße Centrifuge 5810 (EU-IVD), Folientastatur nein 230V/50–60Hz (EU)
9073.15 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15127765
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5810000629
Mit Rotor S-4-104 inkl. Adapter für 13/16 mm-Rundbodenröhrchen Zentrifuge 5810 R (EU-IVD), Tastatur No 230 V/50-60 Hz (EU)
9715.71 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12826213
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5810000521
Mit Rotor S-4-104 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml Zentrifuge 5810 R (EU-IVD), Tastatur No 230 V/50-60 Hz (EU)
9715.71 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10000461
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5810000017
Ohne Rotor Zentrifuge 5810 R (EU-IVD), Tastatur No 230 V/50-60 Hz (EU)
6355.32 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15805113
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5810000320
Mit Rotor A-4-62 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml Zentrifuge 5810, Tastatur No 230 V/50-60 Hz (EU)
7685.62 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15825113
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5810000420
Mit Rotor A-4-81 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml Zentrifuge 5810, Tastatur No 230 V/50-60 Hz (EU)
8640.42 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15865113
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5810000620
Mit Rotor S-4-104 inkl. Adapter für 13/16 mm-Rundbodenröhrchen Zentrifuge 5810, Tastatur No 230 V/50-60 Hz (EU)
9253.87 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15845113
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5810000525
Mit Rotor S-4-104 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml Zentrifuge 5810, Tastatur No 230 V/50-60 Hz (EU)
9253.87 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15885103
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
5810000010
Ohne Rotor Zentrifuge 5810, Tastatur No 230 V/50-60 Hz (EU)
5762.96 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10052674
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5811000320
mit Rotor A-4-62 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße Centrifuge 5810 R (EU-IVD), Folientastatur Ja 230V/50–60Hz (EU)
11546.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10012724
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5811000428
Mit Rotor A-4-81 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml Zentrifuge 5810 R (EU-IVD), Tastatur Ja 230 V/50-60 Hz (EU)
12539.96 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15137765
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5811000827
Mit Rotor S-4-104 inkl. Adapter für 13/16 mm-Rundbodenröhrchen Zentrifuge 5810 R (EU-IVD), Tastatur Ja 230 V/50-60 Hz (EU)
13162.44 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12836213
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5811000622
Mit Rotor S-4-104 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml Zentrifuge 5810 R (EU-IVD), Tastatur Ja 230 V/50-60 Hz (EU)
13557.31 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10460713
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5811000010
Ohne Rotor Zentrifuge 5810 R (EU-IVD), Tastatur Ja 230 V/50-60 Hz (EU)
9966.71 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15805123
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5811000325
Mit Rotor A-4-62 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml Zentrifuge 5810 R, Tastatur Ja 230 V/50-60 Hz (EU)
11003.84 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15825123
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5811000420
Mit Rotor A-4-81 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml Zentrifuge 5810 R, Tastatur Ja 230 V/50-60 Hz (EU)
12534.94 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15865123
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5811000820
Mit Rotor S-4-104 inkl. Adapter für 13/16 mm-Rundbodenröhrchen Zentrifuge 5810 R, Tastatur Ja 230 V/50-60 Hz (EU)
12539.96 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15845123
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
5811000620
Mit Rotor S-4-104 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml Zentrifuge 5810 R, Tastatur Ja 230 V/50-60 Hz (EU)
13167.46 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15885113
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
5811000015
Ohne Rotor Zentrifuge 5810 R, Tastatur Ja 230 V/50-60 Hz (EU)
9969.72 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Ausschwingrotoren und Adapter fassen Röhrchen und Flaschen mit Volumen von 0,2 bis 750 ml
  • Plattenrotor zur Zentrifugation aller Arten von MTP-, PCR-, Zellkultur- und Deepwell-Platten
  • Festwinkelrotoren für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in Röhrchen von 0,2 bis 85 ml
  • Hohe Zentrifugationsdrehzahlen von bis zu 20.913 x g (14.000 U/min)
  • Aerosol-dichte Eppendorf QuickLock™ Kappen und Deckel für einfache, einhändige Anwendung
  • Schließen des Zentrifugendeckels mit einer leichten Berührung
  • Niedrige Zugriffshöhe von 29 cm für einfaches Be- und Entladen der Proben
  • Leiser Betrieb zur Verbesserung der Arbeitsumgebung
  • Die kompakte Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
  • Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Betriebssicherheit
Spezifikation
Spezifikation
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
20,913 x g
großes, helles LCD-Display
1 min bis 99 min, mit Dauerlauf-Funktion, Short-Spin
13.6 in.
230 V
Keypad
14,000 U/min
Deckelverriegelung, stahlverstärkter Rotorraum für mehr Sicherheit, Sichtfenster zur Drehzahlauswertung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel und aerosoldichte Kappen, Rotorlebenszykluszähler, automatische Unwuchterkennung
Tischzentrifugen
34.5 cm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
The Centrifuge 5810/5810 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Centrifuge 5810/5810 R