Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5810/5810 R
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Enthält:
Mit Rotor A-4-62 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml
Mit Rotor A-4-81 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml
Mit Rotor S-4-104 inkl. Adapter für 13/16 mm-Rundbodenröhrchen
Mit Rotor S-4-104 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml
Ohne Rotor
mit Rotor A-4-62 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße
mit Rotor A-4-81 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße
Modell:
Centrifuge 5810 (EU-IVD), Folientastatur
Centrifuge 5810 R (EU-IVD), Folientastatur
Zentrifuge 5810, Tastatur
Zentrifuge 5810 R (EU-IVD), Tastatur
Zentrifuge 5810 R, Tastatur
Gekühlt:
Ja
No
nein
Elektrische Anforderungen:
230V/50–60Hz (EU)
230 V/50-60 Hz (EU)
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Beschreibung
Ausschwingrotoren und Adapter für Gefäße und Flaschen von 0,2 mL bis 750 mLPlattenrotoren zum Zentrifugieren von MTP, PCR-, Zellkultur- oder Deepwell Plates-Platten aller ArtFestwinkelrotoren für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit Gefäßen von 0,2 mL bis 85 mLHohe Zentrifugiergeschwindigkeit von bis zu 20,913 × g (14.000 rpm)Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™-Kappen und -Deckel für einfache EinhandbedienungZentrifugendeckel mit komfortablem DeckelverschlussNiedrige Beladehöhe von 29 cm für einfaches Be- und Entladen der ProbenSehr leiser Betrieb für eine bessere ArbeitsumgebungKompakte Gerätegröße spart wertvolle ArbeitsflächeAutomatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers |
| Reglertyp | Keypad |
| Fassungsvermögen | 4 x 750 ml |
| Max. RZB | 20,913 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 14,000 U/min |
| Gekühlt | nein |
| Display | großes, helles LCD-Display |
| Enthält | mit Rotor A-4-62 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße |
| Maximaler Drehzahlbereich | 200 bis 14,000 U/min |
| Modell | Centrifuge 5810 (EU-IVD), Folientastatur |
| Mehr anzeigen |
The Centrifuge 5810/5810 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.