Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5810/5810 R
Die Eppendorf Centrifuge 5810/5810 R ist die perfekte Zentrifuge für den täglichen Einsatz in Laboren mit mittlerem Durchsatz. Sie hat eine sehr kompakte Stellfläche, bietet aber echte Flexibilität, da sie sowohl Gefäß- als auch Plattenformate aufnehmen kann.
Marke: Eppendorf™ 5810000017
6027.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern | |
20.913 × g | |
No | |
Ohne Rotor | |
Zentrifuge 5810 R (EU-IVD), Tastatur | |
1 – 99 min | |
En 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, En 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, En ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 50581 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch) | |
1 bis 99 min, mit Dauerbetriebsfunktion, Kurzdrehfunktion | |
Ja | |
53,5 cm | |
34,5 cm | |
68 kg | |
230 V |
4 x 750 ml | |
14.000 U/min | |
Großes, hell beleuchtetes LCD | |
200 bis 14.000 U/min | |
<70 dB(A) | |
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für die Geschwindigkeitsvalidierung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel und aerosoldichte Kappen, Rotorlebenszykluszähler, automatische Unwuchterkennung | |
2 bis 40 °C | |
Tischzentrifugen | |
21,1 in. | |
13,6 in. | |
608 mm | |
230 V/50-60 Hz (EU) | |
900 W |
The Centrifuge 5810/5810 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.