Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5810/5810 R
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10470975 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Enthält:
Mit Rotor A-4-62 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml
Mit Rotor A-4-81 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml
Mit Rotor S-4-104 inkl. Adapter für 13/16 mm-Rundbodenröhrchen
Mit Rotor S-4-104 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml
Ohne Rotor
mit Rotor A-4-62 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße
mit Rotor A-4-81 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße
Modell:
Centrifuge 5810 (EU-IVD), Folientastatur
Centrifuge 5810 R (EU-IVD), Folientastatur
Zentrifuge 5810, Tastatur
Zentrifuge 5810 R (EU-IVD), Tastatur
Zentrifuge 5810 R, Tastatur
Gekühlt:
Ja
No
nein
Elektrische Anforderungen:
230V/50–60Hz (EU)
230 V/50-60 Hz (EU)
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 10470975
Marke: Eppendorf™ 5810000424
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Eppendorf Centrifuge 5810/5810 R ist die perfekte Zentrifuge für den täglichen Einsatz in Laboren mit mittlerem Durchsatz. Sie hat eine sehr kompakte Stellfläche, bietet aber echte Flexibilität, da sie sowohl Gefäß- als auch Plattenformate aufnehmen kann.
Ausschwingrotoren und Adapter für Gefäße und Flaschen von 0,2 mL bis 750 mLPlattenrotoren zum Zentrifugieren von MTP, PCR-, Zellkultur- oder Deepwell Plates-Platten aller ArtFestwinkelrotoren für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit Gefäßen von 0,2 mL bis 85 mLHohe Zentrifugiergeschwindigkeit von bis zu 20,913 × g (14.000 rpm)Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™-Kappen und -Deckel für einfache EinhandbedienungZentrifugendeckel mit komfortablem DeckelverschlussNiedrige Beladehöhe von 29 cm für einfaches Be- und Entladen der ProbenSehr leiser Betrieb für eine bessere ArbeitsumgebungKompakte Gerätegröße spart wertvolle ArbeitsflächeAutomatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Reglertyp Keypad
Fassungsvermögen 4 x 750 ml
Max. RZB 20,913 x G
Max. Geschwindigkeit 14,000 U/min
Gekühlt nein
Display großes, helles LCD-Display
Enthält mit Rotor A-4-81 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße
Maximaler Drehzahlbereich 200 bis 14,000 U/min
Modell Centrifuge 5810 (EU-IVD), Folientastatur
Geräuschpegel <70 dB(A)
Laufzeit 1 bis 99 min
Sicherheitsmerkmale Deckelverriegelung, stahlverstärkter Rotorraum für mehr Sicherheit, Sichtfenster zur Drehzahlauswertung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel und aerosoldichte Kappen, Rotorlebenszykluszähler, automatische Unwuchterkennung
Standards EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 50581 (refer to manual for more details)
Temperaturbereich 2 bis 40 °C
Zeitschaltuhr 1 min bis 99 min, mit Dauerlauf-Funktion, Short-Spin
Typ Tischzentrifugen
Luftgekühlt ja
Außenbreite (angloamerikanisch) 21.1 in.
Außenbreite (metrisch) 53.5 cm
Außenhöhe (angloamerikanisch) 13.6 in.
Außenhöhe (metrisch) 34.5 cm
Tiefe (metrisch) 608 mm
Nettogewicht 68 kg
Elektrische Anforderungen 230V/50–60Hz (EU)
Spannung 230 V
Wirkleistung 900 W
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
The Centrifuge 5810/5810 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.